Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Methyldimethoxyacetat ≥97% | Avantor

Methyldimethoxyacetat ≥97%

Glasflasche für Feststoffe, 10 g
Methyldimethoxyacetat ≥97%
Katalognr. A12171.09
CAS Nummer:  89-91-8
Methyldimethoxyacetat ≥97%
Methyldimethoxyacetat ≥97%

Glasflasche für Feststoffe, 10 g

CAS Nummer:  89-91-8
Preis
122.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents

Purity: 97+% CAS No.: 89-91-8 Molecular Formula: (CH3O)2CHCO2CH3 Formula Weight: 134.13 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4050 Boiling Point: 160-163° Beilstein Reference: 1757582 MDL No.: MFCD00008484

Synonyme:  Methyl 2,2-dimethoxyacetate
  • CAS Nummer:89-91-8
  • Formel:C₅H₁₀O₄
  • MDL-Nummer:MFCD00008484
  • Molekulargewicht:134.13 g/mol
  • Siedepunkt:160…163 °C
  • Dichte:1,098
  • Blitz Pt:63 °C (145 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-950-0
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    10 g

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..