1-Octadecanol ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 112-92-5 Molecular Formula: CH3(CH2)17OH Formula Weight: 270.50 Flash Point: 174°(345°F) Physical Form: Flakes or pellets Melting Point: 56-60° Boiling Point: 210°/15mm Beilstein Reference: 1362907 Merck Reference: 14,8805 MDL No.: MFCD00002823
Synonyme: Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
- CAS Nummer:112-92-5
- Formel:H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
- MDL-Nummer:MFCD00002823
- Molekulargewicht:270.5 g/mol
- Merck-Index:14,8805
- Siedepunkt:210 °C (15 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:56…60 °C
- Dichte:0,805…0.815 g/cm³ (60 °C)
- Blitz Pt:174 °C (345 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-017-6
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 g