AuftragsverfolgungKontakt
1-Octadecanol ≥97%
1-Octadecanol ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
  A12020.30
1-Octadecanol ≥97%
  A12020.30
 :  112-92-5
1-Octadecanol ≥97%
1-Octadecanol ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
 :  112-92-5
SFr. 45.10
1 * 250 g
Purity: 97% CAS No.: 112-92-5 Molecular Formula: CH3(CH2)17OH Formula Weight: 270.50 Flash Point: 174°(345°F) Physical Form: Flakes or pellets Melting Point: 56-60° Boiling Point: 210°/15mm Beilstein Reference: 1362907 Merck Reference: 14,8805 MDL No.: MFCD00002823
 :  Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
  •  :112-92-5
  •  :H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
  •  :MFCD00002823
  •  :270.5 g/mol
  •  :14,8805
  •  :210 °C (15 mmHg)
  •  :56…60 °C
  •  :0,805…0.815 g/cm³ (60 °C)
  •  :174 °C (345 °F)
  •  :Raumtemperatur
  •  :204-017-6
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g