AuftragsverfolgungKontakt
1-Octadecanol ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 2.500 g
1-Octadecanol ≥97%
Katalognr. A12020.0E
CAS Nummer:  112-92-5
1-Octadecanol ≥97%
1-Octadecanol ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 2.500 g
CAS Nummer:  112-92-5
Preis
SFr. 183.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 112-92-5 Molecular Formula: CH3(CH2)17OH Formula Weight: 270.50 Flash Point: 174°(345°F) Physical Form: Flakes or pellets Melting Point: 56-60° Boiling Point: 210°/15mm Beilstein Reference: 1362907 Merck Reference: 14,8805 MDL No.: MFCD00002823
Synonyme:  Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
  • CAS Nummer:112-92-5
  • Formel:H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00002823
  • Molekulargewicht:270.5 g/mol
  • Merck-Index:14,8805
  • Siedepunkt:210 °C (15 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:56…60 °C
  • Dichte:0,805…0.815 g/cm³ (60 °C)
  • Blitz Pt:174 °C (345 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-017-6
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    2.500 g
Technische Daten