(±)-Isonipecotinsäure ≥98%
Glass bottle for solids, 100 g
Supplier: Thermo Fisher Scientific
(±)-Isonipecotinsäure ≥98%
Catalog # A11795.22
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number: 498-94-2
Jump to:
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 498-94-2 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Odour: Odourless Melting Point: 350° Beilstein Reference: 112553 Merck Reference: 14,5189 MDL No.: MFCD00006004
Synonyms: Piperidine-4-carboxylic acid, (±)-4-Piperidinecarboxylic acid, 4-Piperidinecarboxylic acid, Isonipecotic acid
- CAS Number:498-94-2
- Formula:C₆H₁₁NO₂
- MDL Number:MFCD00006004
- Molecular Weight:129.16 g/mol
- Merck Index:14,5189
- Boiling Pt:264 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:>350 °C
- Storage Temperature:Raumtemperatur
- EINECS:207-872-3
Dokumente
Certificates
Search by Lot Numbermsds_ALFAA11795
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Organic Building Blocks and Intermediates
Anwendungshinweise
Specifications
Specifications
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



