AuftragsverfolgungKontakt
(±)-Isonipecotinsäure ≥98% | Avantor
(±)-Isonipecotinsäure ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
(±)-Isonipecotinsäure ≥98%
Katalognr. A11795.14
CAS Nummer:  498-94-2
(±)-Isonipecotinsäure ≥98%
(±)-Isonipecotinsäure ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  498-94-2
Preis
SFr. 92.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 498-94-2 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Odour: Odourless Melting Point: 350° Beilstein Reference: 112553 Merck Reference: 14,5189 MDL No.: MFCD00006004
Synonyme:  Piperidine-4-carboxylic acid, (±)-4-Piperidinecarboxylic acid, 4-Piperidinecarboxylic acid, Isonipecotic acid
  • CAS Nummer:498-94-2
  • Formel:C₆H₁₁NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00006004
  • Molekulargewicht:129.16 g/mol
  • Merck-Index:14,5189
  • Siedepunkt:264 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:>350 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:207-872-3
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g