AuftragsverfolgungKontakt
Ethylenglycol ≥99%
Ethylenglycol ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 10.000 g
Codice catalogo A11591.0C
Salute
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Ethylenglycol ≥99%
Codice catalogo A11591.0C
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  107-21-1
Ethylenglycol ≥99%
Ethylenglycol ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 10.000 g
Numero CAS:  107-21-1
Price
SFr. 428.00
Log in per disponibilità
1 * 10.000 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 107-21-1 Molecular Formula: C2H6O2 Formula Weight: 62.07 Flash Point: 119°(246°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Sweet Melting Point: -13° Boiling Point: 196-198° Beilstein Reference: 505945 Merck Reference: 14,3798 MDL No.: MFCD00002885
Sinonimi:  Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
  • Numero CAS:107-21-1
  • Formula:HOCH₂CH₂OH
  • Numero MDL:MFCD00002885
  • Molecular Weight:62.07 g/mol
  • IndexMerck:14,3798
  • Punto di ebollizione:196…198 °C
  • Punto di fusione:–13 °C
  • Densità:1,113
  • Punto di infiammabilità:119 °C (246 °F)
  • temperatura di conservazione:Raumtemperatur
  • EINECS:203-473-3
  • REACH:01-2119456816-28
Specifiche
Specifiche
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    10.000 g
  • Cat. No.:
    A11591.0C
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Umweltfreundlichkeit:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Specifiche