Ethylenglycol ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 10.000 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Ethylenglycol ≥99%
Codice catalogo A11591.0C
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 107-21-1
Vai a
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 107-21-1 Molecular Formula: C2H6O2 Formula Weight: 62.07 Flash Point: 119°(246°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Sweet Melting Point: -13° Boiling Point: 196-198° Beilstein Reference: 505945 Merck Reference: 14,3798 MDL No.: MFCD00002885
Sinonimi: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
- Numero CAS:107-21-1
- Formula:HOCH₂CH₂OH
- Numero MDL:MFCD00002885
- Molecular Weight:62.07 g/mol
- IndexMerck:14,3798
- Punto di ebollizione:196…198 °C
- Punto di fusione:–13 °C
- Densità:1,113
- Punto di infiammabilità:119 °C (246 °F)
- temperatura di conservazione:Raumtemperatur
- EINECS:203-473-3
- REACH:01-2119456816-28
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoALFAA11591.30_TDS_EN
Specifiche del prodotto
msds_ALFAA11591 sds_ALFAA11591
Scheda di sicurezza
Organic Building Blocks and Intermediates
Note applicative
Specifiche
Specifiche
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:10.000 g
- Cat. No.:A11591.0C
- Umweltzertifizierung:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Umweltfreundlichkeit:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Specifiche