AuftragsverfolgungKontakt
Undecansäure ≥98%
Undecansäure ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
  A11244.30
Undecansäure ≥98%
  A11244.30
 :  112-37-8
Undecansäure ≥98%
Undecansäure ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
 :  112-37-8
201.00 SFr.
1 * 250 g
Purity: 98% CAS No.: 112-37-8 Molecular Formula: CH3(CH2)9CO2H Formula Weight: 186.30 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 26-29° Boiling Point: 283-285° Beilstein Reference: 1759287 MDL No.: MFCD00002730
 :  Hendecanoic acid, Undecylic acid
  •  :112-37-8
  •  :C₁₁H₂₂O₂
  •  :MFCD00002730
  •  :186.29 g/mol
  •  :283…285 °C
  •  :26…29 °C
  •  :0,89 g/cm³ (20 °C)
  •  :>110 °C (230 °F)
  •  :Raumtemperatur
  •  :203-964-2
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g