Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Undecansäure ≥98% | Avantor

Undecansäure ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 50 g
Katalognr. A11244.18
Reizend
Undecansäure ≥98%
Katalognr. A11244.18
CAS Nummer:  112-37-8
Undecansäure ≥98%
Undecansäure ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 50 g

CAS Nummer:  112-37-8
Preis
SFr. 58.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 112-37-8 Molecular Formula: CH3(CH2)9CO2H Formula Weight: 186.30 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 26-29° Boiling Point: 283-285° Beilstein Reference: 1759287 MDL No.: MFCD00002730

Synonyme:  Hendecanoic acid, Undecylic acid
  • CAS Nummer:112-37-8
  • Formel:C₁₁H₂₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002730
  • Molekulargewicht:186.29 g/mol
  • Siedepunkt:283…285 °C
  • Schmelzender Platingehalt:26…29 °C
  • Dichte:0,89 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:>110 °C (230 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-964-2
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    50 g

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..