AuftragsverfolgungKontakt
Trichloressigsäure ≥99%
Trichloressigsäure ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
  A11156.36
Trichloressigsäure ≥99%
  A11156.36
 :  76-03-9
Trichloressigsäure ≥99%
Trichloressigsäure ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
 :  76-03-9
SFr. 136.00
1 * 500 g
Purity: 99% CAS No.: 76-03-9 Molecular Formula: Cl3CCO2H Formula Weight: 163.39 Odour: Acrid pH: 1 Melting Point: 54-58° Boiling Point: 196° Beilstein Reference: 970119 Merck Reference: 14,9627 UN No.: 1839 MDL No.: MFCD00004177
 :  TCA
  •  :76-03-9
  •  :Cl₃CCOOH
  •  :MFCD00004177
  •  :163.39 g/mol
  •  :14,9627
  •  :196 °C
  •  :54…58 °C
  •  :1,629
  •  :113 °C (geschlossener Tiegel)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-927-2
  •  :8,II
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g