AuftragsverfolgungKontakt
Trichloressigsäure ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 5.000 g
Catalog # A11156.0I
Corrosive
Health
Environment
Trichloressigsäure ≥99%
Catalog # A11156.0I
CAS Number:  76-03-9
Trichloressigsäure ≥99%
Trichloressigsäure ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 5.000 g
CAS Number:  76-03-9
Price
SFr. 847.00
Log in for availability
1 * 5.000 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 76-03-9 Molecular Formula: Cl3CCO2H Formula Weight: 163.39 Odour: Acrid pH: 1 Melting Point: 54-58° Boiling Point: 196° Beilstein Reference: 970119 Merck Reference: 14,9627 UN No.: 1839 MDL No.: MFCD00004177
Synonyms:  TCA
  • CAS Number:76-03-9
  • Formula:Cl₃CCOOH
  • MDL Number:MFCD00004177
  • Molecular Weight:163.39 g/mol
  • Merck Index:14,9627
  • Boiling Pt:196 °C
  • Melting Pt:54…58 °C
  • Density:1,629
  • Flash Pt:113 °C (geschlossener Tiegel)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:200-927-2
  • ADR:8,II
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5.000 g
Specifications