Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Caprylsäure ≥98% | Avantor

Caprylsäure ≥98%

Glasflasche, 25 mL
Katalognr. A11149.AC
Ätzend
Reizend
Caprylsäure ≥98%
Katalognr. A11149.AC
CAS Nummer:  124-07-2
Caprylsäure ≥98%
Caprylsäure ≥98%

Glasflasche, 25 mL

CAS Nummer:  124-07-2
Preis
SFr. 53.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 mL
Product Details & Documents

Purity: 98+% CAS No.: 124-07-2 Molecular Formula: C8H16O2 Formula Weight: 144.21 Flash Point: 132°(269°F) Physical Form: Liquid Density: 0.910 Refractive Index: 1.4275 Appearance: Colourless Odour: Rancid pH: 4 Melting Point: 16-17° Boiling Point: 236-238° Beilstein Reference: 1747180 Merck Reference: 14,1765 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004429

Synonyme:  Octanoic acid, n-Octanoic Acid, Octoic acid
  • CAS Nummer:124-07-2
  • Formel:C₈H₁₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00004429
  • Molekulargewicht:144.21 g/mol
  • Merck-Index:14,1765
  • Siedepunkt:236…238 °C
  • Schmelzender Platingehalt:16…17 °C
  • Dichte:0,910
  • Blitz Pt:132 °C (269 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-677-5
  • UN:3265
  • ADR:8,III
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    25 mL

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..