Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Caprylsäure ≥98% | Avantor

Caprylsäure ≥98%

Glasflasche, 2.500 mL
Katalognr. A11149.0F
Ätzend
Reizend
Caprylsäure ≥98%
Katalognr. A11149.0F
CAS Nummer:  124-07-2
Caprylsäure ≥98%
Caprylsäure ≥98%

Glasflasche, 2.500 mL

CAS Nummer:  124-07-2
Preis
SFr. 174.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.500 mL
Product Details & Documents

Purity: 98+% CAS No.: 124-07-2 Molecular Formula: C8H16O2 Formula Weight: 144.21 Flash Point: 132°(269°F) Physical Form: Liquid Density: 0.910 Refractive Index: 1.4275 Appearance: Colourless Odour: Rancid pH: 4 Melting Point: 16-17° Boiling Point: 236-238° Beilstein Reference: 1747180 Merck Reference: 14,1765 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004429

Synonyme:  Octanoic acid, n-Octanoic Acid, Octoic acid
  • CAS Nummer:124-07-2
  • Formel:C₈H₁₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00004429
  • Molekulargewicht:144.21 g/mol
  • Merck-Index:14,1765
  • Siedepunkt:236…238 °C
  • Schmelzender Platingehalt:16…17 °C
  • Dichte:0,910
  • Blitz Pt:132 °C (269 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-677-5
  • UN:3265
  • ADR:8,III
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2.500 mL

Technische Daten