AuftragsverfolgungKontakt
Natriumpyruvat ≥99%
Natriumpyruvat ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Catalog # A11148.36
Natriumpyruvat ≥99%
Catalog # A11148.36
CAS Number:  113-24-6
Natriumpyruvat ≥99%
Natriumpyruvat ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Number:  113-24-6
Price
SFr. 749.00
Log in for availability
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 113-24-6 Molecular Formula: C3H3NaO3 Formula Weight: 110.04 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3568341
Synonyms:  2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
  • CAS Number:113-24-6
  • Formula:CH₃COCOONa
  • MDL Number:MFCD00002586
  • Molecular Weight:110.04 g/mol
  • Melting Pt:>300 °C
  • Density:1,718 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:204-024-4
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g