AuftragsverfolgungKontakt
Natriumpyruvat ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Natriumpyruvat ≥99%
Katalognr. A11148.30
CAS Nummer:  113-24-6
Natriumpyruvat ≥99%
Natriumpyruvat ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
CAS Nummer:  113-24-6
Preis
406.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 113-24-6 Molecular Formula: C3H3NaO3 Formula Weight: 110.04 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3568341
Synonyme:  2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
  • CAS Nummer:113-24-6
  • Formel:CH₃COCOONa
  • MDL-Nummer:MFCD00002586
  • Molekulargewicht:110.04 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:>300 °C
  • Dichte:1,718 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-024-4
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g