AuftragsverfolgungKontakt
Natriumpyruvat ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
  A11148.18
Natriumpyruvat ≥99%
  A11148.18
 :  113-24-6
Natriumpyruvat ≥99%
Natriumpyruvat ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
 :  113-24-6
SFr. 114.00
1 * 50 g
Purity: 99% CAS No.: 113-24-6 Molecular Formula: C3H3NaO3 Formula Weight: 110.04 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3568341
 :  2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
  •  :113-24-6
  •  :CH₃COCOONa
  •  :MFCD00002586
  •  :110.04 g/mol
  •  :>300 °C
  •  :1,718 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :204-024-4
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    50 g