AuftragsverfolgungKontakt
4-Brombenzonitril ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 10 g
  A10914.09
4-Brombenzonitril ≥98%
  A10914.09
 :  623-00-7
4-Brombenzonitril ≥98%
4-Brombenzonitril ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 10 g
 :  623-00-7
SFr. 68.60
1 * 10 g
Purity: 98+% CAS No.: 623-00-7 Molecular Formula: C7H4BrN Formula Weight: 182.03 Flash Point: 130°(266°F) Melting Point: 111-114° Boiling Point: 235-237° Beilstein Reference: 2041518 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001811
 :  p-Bromobenzonitrile
  •  :623-00-7
  •  :C₇H₄BrN
  •  :MFCD00001811
  •  :182.02 g/mol
  •  :235…237 °C
  •  :111…114 °C
  •  :1,562
  •  :130 °C (266 °F)
  •  :Raumtemperatur
  •  :210-764-9
  •  :3439
  •  :6.1,III
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    10 g