1,3-Propandiol ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 504-63-2 Molecular Formula: HO(CH2)3OH Formula Weight: 76.10 Flash Point: 140°(174°F) Refractive Index: 1.4400 Melting Point: -26° Boiling Point: 214° Solubility: Miscible with water, alcohol Beilstein Reference: 969155 Merck Reference: 14,9714 MDL No.: MFCD00002949
Synonyme: 1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
- CAS Nummer:504-63-2
- Formel:HO(CH₂)₃OH
- MDL-Nummer:MFCD00002949
- Molekulargewicht:76.1 g/mol
- Merck-Index:14,9714
- Siedepunkt:214 °C
- Schmelzender Platingehalt:–26 °C
- Dichte:1,053
- Blitz Pt:140 °C (174 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:207-997-3
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:250 g
- Cat. No.:A10829.30
- Umweltzertifizierung:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating)
- Umweltfreundlichkeit:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt