Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
1,3-Propandiol ≥99%

1,3-Propandiol ≥99%

Glasflasche für Feststoffe, 1.000 g
1,3-Propandiol ≥99%
Katalognr. A10829.0B
CAS Nummer:  504-63-2
1,3-Propandiol ≥99%
1,3-Propandiol ≥99%

Glasflasche für Feststoffe, 1.000 g

CAS Nummer:  504-63-2
Preis
SFr. 319.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 504-63-2 Molecular Formula: HO(CH2)3OH Formula Weight: 76.10 Flash Point: 140°(174°F) Refractive Index: 1.4400 Melting Point: -26° Boiling Point: 214° Solubility: Miscible with water, alcohol Beilstein Reference: 969155 Merck Reference: 14,9714 MDL No.: MFCD00002949

Synonyme:  1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
  • CAS Nummer:504-63-2
  • Formel:HO(CH₂)₃OH
  • MDL-Nummer:MFCD00002949
  • Molekulargewicht:76.1 g/mol
  • Merck-Index:14,9714
  • Siedepunkt:214 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–26 °C
  • Dichte:1,053
  • Blitz Pt:140 °C (174 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:207-997-3
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1.000 g
  • Cat. No.:
    A10829.0B
  • Umweltzertifizierung:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt

Technische Daten