Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Phenoxyethanol ≥94%

Phenoxyethanol ≥94%

Glass bottle for solids, 5.000 g
Katalognr. A10786.0I
Reizend
Phenoxyethanol ≥94%
Katalognr. A10786.0I
CAS Nummer:  122-99-6
Phenoxyethanol ≥94%
Phenoxyethanol ≥94%

Glass bottle for solids, 5.000 g

CAS Nummer:  122-99-6
Preis
SFr. 430.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5.000 g
Product Details & Documents
Synonyme:  ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
  • CAS Nummer:122-99-6
  • Formel:C₆H₅OCH₂CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00002857
  • Molekulargewicht:138.17 g/mol
  • Merck-Index:14,7257
  • Siedepunkt:245 °C
  • Schmelzender Platingehalt:11…14 °C
  • Dichte:1,102
  • Blitz Pt:121 °C (249 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-589-7
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5.000 g

Technische Daten

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.