AuftragsverfolgungKontakt
Phenoxyethanol ≥94%
Glass bottle for solids, 1.000 g
Katalognr. A10786.0B
Reizend
Phenoxyethanol ≥94%
Katalognr. A10786.0B
CAS Nummer:  122-99-6
Phenoxyethanol ≥94%
Phenoxyethanol ≥94%
Glass bottle for solids, 1.000 g
CAS Nummer:  122-99-6
Preis
SFr. 115.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 g
Product Details & Documents
Synonyme:  ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
  • CAS Nummer:122-99-6
  • Formel:C₆H₅OCH₂CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00002857
  • Molekulargewicht:138.17 g/mol
  • Merck-Index:14,7257
  • Siedepunkt:245 °C
  • Schmelzender Platingehalt:11…14 °C
  • Dichte:1,102
  • Blitz Pt:121 °C (249 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-589-7
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1.000 g