Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Methylhexanoat ≥99% | Avantor

Methylhexanoat ≥99%

Glasflasche für Feststoffe, 50 g
Katalognr. A10757.18
Entzündlich
Methylhexanoat ≥99%
Katalognr. A10757.18
CAS Nummer:  106-70-7
Methylhexanoat ≥99%
Methylhexanoat ≥99%

Glasflasche für Feststoffe, 50 g

CAS Nummer:  106-70-7
Preis
SFr. 45.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 106-70-7 Molecular Formula: CH3(CH2)4CO2CH3 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4050 Melting Point: -71° Boiling Point: 150-151° Beilstein Reference: 1744683 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009510

Synonyme:  Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
  • CAS Nummer:106-70-7
  • Formel:C₇H₁₄O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009510
  • Molekulargewicht:130.19 g/mol
  • Siedepunkt:150…151 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–71 °C
  • Dichte:0,885
  • Blitz Pt:45 °C (113 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-425-1
  • UN:3272
  • ADR:3,III
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    50 g

Technische Daten