Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Methylhexanoat ≥99%

Methylhexanoat ≥99%

Glasflasche für Feststoffe, 1.000 g
Katalognr. A10757.0B
Entzündlich
Methylhexanoat ≥99%
Katalognr. A10757.0B
CAS Nummer:  106-70-7
Methylhexanoat ≥99%
Methylhexanoat ≥99%

Glasflasche für Feststoffe, 1.000 g

CAS Nummer:  106-70-7
Preis
SFr. 354.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 106-70-7 Molecular Formula: CH3(CH2)4CO2CH3 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4050 Melting Point: -71° Boiling Point: 150-151° Beilstein Reference: 1744683 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009510

Synonyme:  Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
  • CAS Nummer:106-70-7
  • Formel:C₇H₁₄O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009510
  • Molekulargewicht:130.19 g/mol
  • Siedepunkt:150…151 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–71 °C
  • Dichte:0,885
  • Blitz Pt:45 °C (113 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-425-1
  • UN:3272
  • ADR:3,III
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1.000 g

Technische Daten

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.