Agar, Pulver
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 9002-18-0 Molecular Formula: (C12H18O9)X Physical Form: Powder Appearance: White to cream Odour: Odourless Merck Reference: 14,184 MDL No.: MFCD00081288
Synonyme: Agar Agar
- CAS Nummer:9002-18-0
- MDL-Nummer:MFCD00081288
- Merck-Index:14,184
- Schmelzender Platingehalt:90 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-658-1
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 g