AuftragsverfolgungKontakt
Agar, Pulver
Agar, Pulver
Glass bottle for solids, 2.500 g
Agar, Pulver
Katalognr. A10752.0E
CAS Nummer:  9002-18-0
Agar, Pulver
Agar, Pulver
Glass bottle for solids, 2.500 g
CAS Nummer:  9002-18-0
Preis
SFr. 1’150.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
CAS No.: 9002-18-0 Molecular Formula: (C12H18O9)X Physical Form: Powder Appearance: White to cream Odour: Odourless Merck Reference: 14,184 MDL No.: MFCD00081288
Synonyme:  Agar Agar
  • CAS Nummer:9002-18-0
  • MDL-Nummer:MFCD00081288
  • Merck-Index:14,184
  • Schmelzender Platingehalt:90 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-658-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    2.500 g
Technische Daten