Nitrobenzol ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Purity: 99% CAS No.: 98-95-3 Molecular Formula: C6H5NO2 Formula Weight: 123.11 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5520 Melting Point: 5-6° Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 507540 Merck Reference: 14,6588 UN No.: 1662 MDL No.: MFCD00007043
- :98-95-3
- :C₆H₅NO₂
- :MFCD00007043
- :123.11 g/mol
- :14,6588
- :210…212 °C
- :5…6 °C
- :1,196
- :87 °C (188 °F)
- :Raumtemperatur
- :202-716-0
- :1662
- :6.1,II
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 g
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..