AuftragsverfolgungKontakt
Nitrobenzol ≥99%
Nitrobenzol ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 10.000 g
Katalognr. A10585.0C
Giftig
Gesundheit
Umfeld
Nitrobenzol ≥99%
Katalognr. A10585.0C
CAS Nummer:  98-95-3
Nitrobenzol ≥99%
Nitrobenzol ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 10.000 g
CAS Nummer:  98-95-3
Preis
SFr. 327.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10.000 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 98-95-3 Molecular Formula: C6H5NO2 Formula Weight: 123.11 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5520 Melting Point: 5-6° Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 507540 Merck Reference: 14,6588 UN No.: 1662 MDL No.: MFCD00007043
  • CAS Nummer:98-95-3
  • Formel:C₆H₅NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007043
  • Molekulargewicht:123.11 g/mol
  • Merck-Index:14,6588
  • Siedepunkt:210…212 °C
  • Schmelzender Platingehalt:5…6 °C
  • Dichte:1,196
  • Blitz Pt:87 °C (188 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-716-0
  • UN:1662
  • ADR:6.1,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    10.000 g