AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Cystein ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
  A10435.18
L(+)-Cystein ≥98%
  A10435.18
 :  52-90-4
L(+)-Cystein ≥98%
L(+)-Cystein ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
 :  52-90-4
79.30 SFr.
1 * 50 g
Purity: 98+% CAS No.: 52-90-4 Molecular Formula: C3H7NO2S Formula Weight: 121.16 Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: ca 220° dec. Beilstein Reference: 1721408 Merck Reference: 14,2781 Optical Rotation: +7.9° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064306
 :  H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
  •  :52-90-4
  •  :HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
  •  :MFCD00064306
  •  :121.16 g/mol
  •  :14,2781
  •  :254 °C (1013 hPa)
  •  :∼ 220 °C (Zers.)
  •  :∼ 220 °C (Zersetzung)
  •  :1,523 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-158-2
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    50 g
  • Cat. No.:
    A10435.18