Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Cystein ≥98%

L(+)-Cystein ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 1.000 g
Katalognr. A10435.0B
Reizend
L(+)-Cystein ≥98%
Katalognr. A10435.0B
CAS Nummer:  52-90-4
L(+)-Cystein ≥98%
L(+)-Cystein ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 1.000 g

CAS Nummer:  52-90-4
Preis
SFr. 1’050.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 g
Product Details & Documents

Purity: 98+% CAS No.: 52-90-4 Molecular Formula: C3H7NO2S Formula Weight: 121.16 Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: ca 220° dec. Beilstein Reference: 1721408 Merck Reference: 14,2781 Optical Rotation: +7.9° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064306

Synonyme:  H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
  • CAS Nummer:52-90-4
  • Formel:HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
  • MDL-Nummer:MFCD00064306
  • Molekulargewicht:121.16 g/mol
  • Merck-Index:14,2781
  • Siedepunkt:254 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 220 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 220 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,523 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-158-2
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1.000 g

Technische Daten