AuftragsverfolgungKontakt
Morpholin ≥99% | Avantor
Morpholin ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
Katalognr. A10355.36
Ätzend
Entzündlich
Reizend
Morpholin ≥99%
Katalognr. A10355.36
CAS Nummer:  110-91-8
Morpholin ≥99%
Morpholin ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
CAS Nummer:  110-91-8
Preis
59.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 110-91-8 Molecular Formula: C4H9NO Formula Weight: 87.12 Flash Point: 35°(95°F) Physical Form: Liquid Density: 1.007 Refractive Index: 1.4540 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Amine-like Melting Point: -5° Boiling Point: 129° Beilstein Reference: 102549 Merck Reference: 14,6277 UN No.: 2054 MDL No.: MFCD00005972
  • CAS Nummer:110-91-8
  • Formel:C₄H₉NO
  • MDL-Nummer:MFCD00005972
  • Molekulargewicht:87.12 g/mol
  • Merck-Index:14,6277
  • Siedepunkt:129 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–5 °C
  • Dichte:1,007
  • Blitz Pt:35 °C (95 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-815-1
  • UN:2054
  • ADR:8,I
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g