Morpholin ≥99%
Glass bottle for solids, 2.500 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Morpholin ≥99%
Codice catalogo A10355.0E
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 110-91-8
Vai a
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 110-91-8 Molecular Formula: C4H9NO Formula Weight: 87.12 Flash Point: 35°(95°F) Physical Form: Liquid Density: 1.007 Refractive Index: 1.4540 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Amine-like Melting Point: -5° Boiling Point: 129° Beilstein Reference: 102549 Merck Reference: 14,6277 UN No.: 2054 MDL No.: MFCD00005972
- Numero CAS:110-91-8
- Formula:C₄H₉NO
- Numero MDL:MFCD00005972
- Molecular Weight:87.12 g/mol
- IndexMerck:14,6277
- Punto di ebollizione:129 °C
- Punto di fusione:–5 °C
- Densità:1,007
- Punto di infiammabilità:35 °C (95 °F)
- temperatura di conservazione:Raumtemperatur
- EINECS:203-815-1
- UN:2054
- ADR:8,I
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottomsds_ALFAA10355
Scheda di sicurezza
Organic Building Blocks and Intermediates
Note applicative
Specifiche
Specifiche
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:2.500 g



