Benzaldehyd ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 100-52-7 Molecular Formula: C7H6O Formula Weight: 106.12 Flash Point: 62°(143°F) Physical Form: Liquid Density: 1.047 Refractive Index: 1.5450 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless Odour: Almond-like Melting Point: -26° Boiling Point: 178-179° Beilstein Reference: 471223 Merck Reference: 14,1058 UN No.: 1990 MDL No.: MFCD00003299
- CAS Nummer:100-52-7
- Formel:C₆H₅CHO
- MDL-Nummer:MFCD00003299
- Molekulargewicht:106.12 g/mol
- Merck-Index:14,1058
- Siedepunkt:178…179 °C
- Schmelzender Platingehalt:–26 °C
- Dichte:1,047
- Blitz Pt:62 °C (143 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:202-860-4
- UN:1990
- ADR:9,III
Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:250 g
- Cat. No.:A10348.30
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.