Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Benzaldehyd ≥99%

Glasflasche für Feststoffe, 5.000 g
Katalognr. A10348.0I
Reizend
Benzaldehyd ≥99%
Katalognr. A10348.0I
CAS Nummer:  100-52-7
Benzaldehyd ≥99%
Benzaldehyd ≥99%

Glasflasche für Feststoffe, 5.000 g

CAS Nummer:  100-52-7
Preis
SFr. 208.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5.000 g
Product Details & Documents

Purity: 99+% CAS No.: 100-52-7 Molecular Formula: C7H6O Formula Weight: 106.12 Flash Point: 62°(143°F) Physical Form: Liquid Density: 1.047 Refractive Index: 1.5450 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless Odour: Almond-like Melting Point: -26° Boiling Point: 178-179° Beilstein Reference: 471223 Merck Reference: 14,1058 UN No.: 1990 MDL No.: MFCD00003299

  • CAS Nummer:100-52-7
  • Formel:C₆H₅CHO
  • MDL-Nummer:MFCD00003299
  • Molekulargewicht:106.12 g/mol
  • Merck-Index:14,1058
  • Siedepunkt:178…179 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–26 °C
  • Dichte:1,047
  • Blitz Pt:62 °C (143 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-860-4
  • UN:1990
  • ADR:9,III
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5.000 g

Technische Daten