Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
ortho-Borsäure | Avantor

ortho-Borsäure

Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Katalognr. GRBU1115.0250
Gesundheit
Marketsource
Anbieter:   GERBU BIOCHEMICALS
ortho-Borsäure
Katalognr. GRBU1115.0250
Anbieter:  GERBU BIOCHEMICALS
Marketsource
CAS Nummer:  10043-35-3
ortho-Borsäure
ortho-Borsäure

Glasflasche für Feststoffe, 250 g

CAS Nummer:  10043-35-3
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
  • CAS Nummer:10043-35-3
  • Formel:B(OH)₃
  • MDL-Nummer:MFCD00011337
  • Molekulargewicht:61.83 g/mol
  • Merck-Index:13,01326
  • Siedepunkt:185 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:160 °C
  • Dichte:1,44 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:233-139-2
  • ERREICHEN:01-2119486683-25
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.