Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Agarose | Avantor

Agarose

Glass bottle for solids, 200 g
Katalognr. GRBU1036.0200
Marketsource
Anbieter:   GERBU BIOCHEMICALS
Agarose
Katalognr. GRBU1036.0200
Anbieter:  GERBU BIOCHEMICALS
Marketsource
CAS Nummer:  9012-36-6
Agarose
Agarose

Glass bottle for solids, 200 g

CAS Nummer:  9012-36-6
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 200 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:9012-36-6
  • MDL-Nummer:MFCD00081294
  • Schmelzender Platingehalt:60…90 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-731-8
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    200 g

Technische Daten