Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Agarose | Avantor

Agarose

Glass bottle for solids, 50 g
Katalognr. GRBU1036.0050
Marketsource
Anbieter:   GERBU BIOCHEMICALS
Agarose
Katalognr. GRBU1036.0050
Anbieter:  GERBU BIOCHEMICALS
Marketsource
CAS Nummer:  9012-36-6
Agarose
Agarose

Glass bottle for solids, 50 g

CAS Nummer:  9012-36-6
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:9012-36-6
  • MDL-Nummer:MFCD00081294
  • Schmelzender Platingehalt:60…90 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-731-8
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    50 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.