Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Agarose | Avantor

Agarose

Glass bottle for solids, 10 g
Katalognr. GRBU1036.0010
Marketsource
Anbieter:   GERBU BIOCHEMICALS
Agarose
Katalognr. GRBU1036.0010
Anbieter:  GERBU BIOCHEMICALS
Marketsource
CAS Nummer:  9012-36-6
Agarose
Agarose

Glass bottle for solids, 10 g

CAS Nummer:  9012-36-6
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:9012-36-6
  • MDL-Nummer:MFCD00081294
  • Schmelzender Platingehalt:60…90 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-731-8
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    10 g

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..