D-Alanin ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 338-69-2 Molecular Formula: C3H7NO2 Formula Weight: 89.09 Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 1720249 Merck Reference: 14,204 Optical Rotation: -14° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00008077
Synonyme: (R)-(-)-Alanine, Alanine, D-α-Alanine, D(-)-Alanine, H-D-Ala-OH, α-Alanine
- CAS Nummer:338-69-2
- Formel:C₃H₇NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00008077
- Molekulargewicht:89.09 g/mol
- Merck-Index:14,204
- Siedepunkt:189 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:∼ 295 °C (Zers.)
- Schmelzender Platingehalt:∼ 295 °C (Zersetzung)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:206-418-1
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g