AuftragsverfolgungKontakt
Chinaldinsäure ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
  A10192.14
Chinaldinsäure ≥98%
  A10192.14
 :  93-10-7
Chinaldinsäure ≥98%
Chinaldinsäure ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
 :  93-10-7
SFr. 306.00
1 * 25 g
Purity: 98% CAS No.: 93-10-7 Molecular Formula: C10H7NO2 Formula Weight: 173.17 Melting Point: 156-159° Beilstein Reference: 126322 Merck Reference: 14,8046 MDL No.: MFCD00006752
 :  Quinoline-2-carboxylic acid, 2-Quinolinecarboxylic acid
  •  :93-10-7
  •  :C₁₀H₇NO₂
  •  :MFCD00006752
  •  :173.17 g/mol
  •  :14,8046
  •  :156…159 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :202-218-3
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g