AuftragsverfolgungKontakt
Chinaldinsäure ≥98% | Avantor
Chinaldinsäure ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Katalognr. A10192.06
Reizend
Chinaldinsäure ≥98%
Katalognr. A10192.06
CAS Nummer:  93-10-7
Chinaldinsäure ≥98%
Chinaldinsäure ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Nummer:  93-10-7
Preis
86.90 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 93-10-7 Molecular Formula: C10H7NO2 Formula Weight: 173.17 Melting Point: 156-159° Beilstein Reference: 126322 Merck Reference: 14,8046 MDL No.: MFCD00006752
Synonyme:  Quinoline-2-carboxylic acid, 2-Quinolinecarboxylic acid
  • CAS Nummer:93-10-7
  • Formel:C₁₀H₇NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00006752
  • Molekulargewicht:173.17 g/mol
  • Merck-Index:14,8046
  • Schmelzender Platingehalt:156…159 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-218-3
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g