AuftragsverfolgungKontakt
Methanol ≥99%
Glasflasche, 2.500 mL
  L13255.0F
Methanol ≥99%
  L13255.0F
 :  67-56-1
Methanol ≥99%
Methanol ≥99%
Glasflasche, 2.500 mL
 :  67-56-1
79.70 SFr.
1 * 2.500 mL
Purity: 99% CAS No.: 67-56-1 Molecular Formula: CH3OH Formula Weight: 32.04 Flash Point: 11°(52°F) Refractive Index: 1.3290 Odour: Mild Melting Point: -98° Boiling Point: 64.7° Beilstein Reference: 1098229 Merck Reference: 14,5957 UN No.: 1230 MDL No.: MFCD00004595
 :  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  •  :67-56-1
  •  :CH₃OH
  •  :MFCD00004595
  •  :32.04 g/mol
  •  :14,5957
  •  :64,7 °C
  •  :–98 °C
  •  :0,791
  •  :11 °C (52 °F)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-659-6
  •  :1230
  •  :3,II
  •  :01-2119433307-44
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2.500 mL