AuftragsverfolgungKontakt
Natriumcarbonat ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 2.500 g
Katalognr. L13098.0E
Reizend
Natriumcarbonat ≥98%
Katalognr. L13098.0E
CAS Nummer:  497-19-8
Natriumcarbonat ≥98%
Natriumcarbonat ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 2.500 g
CAS Nummer:  497-19-8
Preis
SFr. 115.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 497-19-8 Molecular Formula: Na2CO3 Formula Weight: 105.99 Refractive Index: 1.535 Odour: Odourless pH: 11,5 Beilstein Reference: 4154566 Merck Reference: 14,8596 MDL No.: MFCD00003494
Synonyme:  Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
  • CAS Nummer:497-19-8
  • Formel:Na₂CO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003494
  • Molekulargewicht:105.99 g/mol
  • Merck-Index:14,8596
  • Siedepunkt:1600 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:854 °C
  • Dichte:2,53
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:207-838-8
  • ERREICHEN:01-2119485498-19
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    2.500 g