AuftragsverfolgungKontakt
Natriumborhydrid ≥98%
Glass bottle for solids, 10 g
  88983.09
Natriumborhydrid ≥98%
  88983.09
 :  
 :  16940-66-2
Natriumborhydrid ≥98%
Natriumborhydrid ≥98%
Glass bottle for solids, 10 g
 :  16940-66-2
Purity: 98% min CAS No.: 16940-66-2 Molecular Formula: BH4Na Formula Weight: 37.83 Physical Form: -4+16 Mesh Granules Density: 1.074 Appearance: White Odour: Weak Melting Point: 400° dec. Merck Reference: 14,8592 UN No.: 1426 MDL No.: MFCD00003518
 :  Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
  •  :16940-66-2
  •  :NaBH₄
  •  :MFCD00003518
  •  :37.83 g/mol
  •  :14,8592
  •  :400 °C (Zers.)
  •  :400 °C (Zersetzung)
  •  :1,074
  •  :69 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :241-004-4
  •  :1426
  •  :4.3,I
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    10 g