AuftragsverfolgungKontakt
Buffer HF-Improved | Avantor
Buffer HF-Improved
Buffer HF-Improved, 250 mL
Buffer HF-Improved
Katalognr. 44627.AK
CAS Nummer:  
Buffer HF-Improved
Buffer HF-Improved
Buffer HF-Improved, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
68.40 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Buffer used for pretreatment of planar silicon devices when plating with nickel plating solution products 44069 and 44070.
Density: 1.12
Appearance: Colorless
Odor: Acrid
Boiling Point: 103…105°
UN No.: 2817
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    Buffer HF-Improved
  • UN No.:
    2817
  • Cat. No.:
    44627.AK
  • Dichte:
    1.12 g/mL
  • Odour/scent:
    Acrid
  • Aussehen:
    Colourless
  • MDL No.:
    MFCD00132734