AuftragsverfolgungKontakt
n-Hexadecan ≥99,5%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Katalognr. 44511.06
Gesundheit
Reizend
n-Hexadecan ≥99,5%
Katalognr. 44511.06
CAS Nummer:  544-76-3
n-Hexadecan ≥99,5%
n-Hexadecan ≥99,5%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Nummer:  544-76-3
Preis
SFr. 163.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 99.5+% CAS No.: 544-76-3 Molecular Formula: CH3(CH2)14CH3 Formula Weight: 226.45 Flash Point: 135°(275°F) Physical Form: Liquid Density: 0.773 Refractive Index: 1.4345 Appearance: Colourless Melting Point: 18° Boiling Point: 287° Beilstein Reference: 1736592 MDL No.: MFCD00008998
Synonyme:  Hexadecane, Cetane
  • CAS Nummer:544-76-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₁₄CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00008998
  • Molekulargewicht:226.45 g/mol
  • Siedepunkt:287 °C
  • Schmelzender Platingehalt:18 °C
  • Dichte:0,773
  • Blitz Pt:135 °C (275 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:208-878-9
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g