Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
1000 ml, 80 mm, 90,0×124,5×130,0 mm
Katalognr. RIXI2-M0-1000-80
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Katalognr. RIXI2-M0-1000-80
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Direkt zu
Product Details & Documents
HDPE, natur.
- Fest und bruchsicher
- Dicht gegenüber Wasser, wässriger Lösungen und den meisten Chemikalien
- Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdampf
- Geriffelte Seiten für einen sicheren Griff
Rechteckige oder quadratische Flaschen mit großer Einfüllöffnung zum Einfüllen und Aufbewahren von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
: Schraubverschlüsse müssen separat bestellt werden.
Technische Daten
- Kapazität:1000 ml
- Seq:17
- B×T×H:90,0×124,5×130,0 mm
- Hals I-Ø:80 mm