Jars, white with red cap
200 ml, 72,7 mm, 78,9 mm
Katalognr. HEIZ41-0200
Anbieter: Rosa Heinz GmbH
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, white with red PP cap.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Ideal for sampling, transportation and storage.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
- Ext.Ø:72,7 mm
- Kapazität:200 ml
- Höhe:78,9 mm
- Seq:08