Einmalkanülen
Einmalkanülen SUPRA, G14, Grün, 70 mm, +, 2×70 mm
Katalognr. EHRS15886470
Anbieter: EHRHARDT SOEHNE
Direkt zu
Product Details & Documents
Einmalkanülen.
- Pyrogenfrei und nicht toxsisch
- Mit Lanzettenschnitt
- EO-Sterilisation
Technische Daten
- Ø×L:2×70 mm
- Gauge:G14
- Steril:+
- Farbe:Grün
- Bezeichnung:Einmalkanülen SUPRA
- Länge:70 mm
- Seq:11