AuftragsverfolgungKontakt
Analogue hygrometer | Avantor
Analogue hygrometer
, 20 - 100 % RH, —, 100 mm
Katalognr. AMARZ641750
Anbieter:   Amarell
Analogue hygrometer
Katalognr. AMARZ641750
Anbieter:  Amarell
Analogue hygrometer
Analogue hygrometer
, 20 - 100 % RH, —, 100 mm
Preis
SFr. 26.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This precision wall hygrometer is suitable for indoor applications. Brass and stainless steel case. Mercury filling.
  • Reliable model
  • Accuracy ±5,0%
Technische Daten
  • Ø:
    100 mm
  • Messbereich:
    20 - 100 % RH
  • Seq:
    02
  • Teilung:
Recommendations