Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
4-Isopropylanilin ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
  A14646.14
4-Isopropylanilin ≥99%
  A14646.14
 :  99-88-7
4-Isopropylanilin ≥99%
4-Isopropylanilin ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
 :  99-88-7
SFr. 92.70
1 * 25 g
Purity: 99% CAS No.: 99-88-7 Molecular Formula: C9H13N Formula Weight: 135.21 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5430 Melting Point: -63° Boiling Point: 226-228° Beilstein Reference: 1930544 Merck Reference: 14,2620 MDL No.: MFCD00007900
 :  p-Cumidine, 4-Aminocumene
  •  :99-88-7
  •  :C₉H₁₃N
  •  :MFCD00007900
  •  :135.21 g/mol
  •  :14,2620
  •  :226…228 °C
  •  :–63 °C
  •  :0,989
  •  :92 °C (197 °F)
  •  :Raumtemperatur
  •  :202-797-2
  •  :1760
  •  :8,III
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g